missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 12-Hydroxystearate, Mikromol™

Artikelnummer. 17939244
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17939244 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17939244 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3599.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 12-Hydroxystearate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 12-hydroxystearate
CAS 141-23-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl 12-hydroxystearate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H38 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 12-Hydroxyoctadecanoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate, Methyl 12-hydroxystearate
InChI formel InChI=1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
SMIL CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn methyl 12-hydroxyoctadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 314.5
Mængde 100 mg
Formel vægt 314.2821 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.