missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 12-Aminododecanoate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Amino-1-dodecanoic Acid','Methyl Ester','Hydrochloride Salt |
| CAS | 4271-86-7 |
| Molekylær formel | C13 H27 N O2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H27NO2.ClH/c1-16-13(15)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14;/h2-12,14H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.COC(=O)CCCCCCCCCCCN |
| IUPAC navn | methyl 12-aminododecanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.82 |
| Formel vægt | 265.1809 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?