missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 11-Bromoundecanoate, TRC

Artikelnummer. 30479646
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479646 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM296585500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 11-Bromoundecanoate
CAS 6287-90-7
Molekylær formel C12H23O2Br
Mængde 500 mg
Synonym 11-bromo-Undecanoic acid methyl ester, 11-bromo-Hendecanoic acid methyl ester, 11-Bromoundecanoic acid methyl ester, NSC 12015
InChI formel InChI=1S/C12H23BrO2/c1-15-12(14)10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13/h2-11H2,1H3
SMIL COC(=O)CCCCCCCCCCBr
IUPAC navn methyl 11-bromoundecanoate
Molekylvægt (g/mol) 279.21
Formel vægt 278.0881
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.