Få mere at vide
Methyl 10-Undecenoate(10-Undecenoic Acid Methyl Ester), TRC
Artikelnummer. 30450417
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30450417 25 g
1 options
Artikelnummer. 30450417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU78883025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecenoic acid-methyl ester
CAS 111-81-9
Molekylær formel C12 H22 O2
Mængde 25 g
Synonym 10-Undecenoic acid-methyl ester, 10-Undecenoic acid','methyl ester (7CI','8CI','9CI','ACI), 10-Hendecenoic acid methyl ester, Maskod MNS 01-10, Methyl 10-undecenoate, Methyl 10-undecylenate, Methyl undec-10-enoate, Methyl undec-10-enylate, Methyl undecenoate, NSC 1273, Undecylenic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
SMIL COC(=O)CCCCCCCCC=C
IUPAC navn methyl undec-10-enoate
Molekylvægt (g/mol) 198.3
Formel vægt 198.162