missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 1-Thiolincosaminide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-Thiolincosaminide |
| CAS | 14810-93-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9H19NO5S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Methyl 6-Amino-6,8-dideoxy-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside, Methyl α-Thiolincosaminide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO5S/c1-3(11)4(10)8-6(13)5(12)7(14)9(15-8)16-2/h3-9,11-14H,10H2,1-2H3/t3-,4-,5+,6-,7-,8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H]([C@H]([C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)SC)O)O)O)N)O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(1R,2R)-1-amino-2-hydroxypropyl]-6-methylsulfanyloxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.32 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?