Få mere at vide
Methyl-1-methylpyrrol-2-carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464424
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464424 5 g 5g
11474424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464424 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13095.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37619-24-2 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Methyl-1-methylpyrrol-2-carboxylat bruges som kemiske og organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-1-methylpyrrol-2-carboxylat anvendes som kemiske og organiske
mellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37619-24-2
Molekylær formel C7H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.154
MDL nummer MFCD00052747
InChI nøgle APHVGKYWHWFAQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, methyl1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-methyl-2-pyrrolecarboxylate, 1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem12438, acmc-209iue, methylmethylpyrrolecarboxylate, 2-methoxycarbonyl-1-methylpyrrole, methyl 1-methyl-pyrrole-2-carboxylate
PubChem CID 142178
IUPAC navn methyl-1-methylpyrrol-2-carboxylat
SMIL CN1C=CC=C1C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate
Kogepunkt 96°C to 98°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 5 g
Beilstein 116477
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 139.16
Procent renhed 99%