Få mere at vide
Methyl-1-methylcyclopropylketon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10307030 25 g Glasflaske 25g
10103580 5 g Glasflaske 5g
11904841 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10307030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147630250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1567-75-5 | C6H10O | 98.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1567-75-5
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
InChI nøgle OQBCJXUAQQMTRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-1-methylcyclopropyl ethan-1-one, 1-1-methylcyclopropyl ethanone, 1-acetyl-1-methylcyclopropane, ethanone, 1-1-methylcyclopropyl, 1-methylcyclopropyl methyl ketone, methyl 1-methyl cyclopropyl ketone, 1-1-methyl-cyclopropyl-ethanone, methyl1-methylcyclopropylketone
PubChem CID 74067
IUPAC navn 1-(1-methylcyclopropyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1(CC1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8950g/mL
Kogepunkt 125.0°C to 128.0°C
Flammepunkt 24°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C3H4COCH3
Brydningsindeks 1.4330 to 1.4350
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.895
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 98.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.