Få mere at vide
Methyl 1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyrazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyrazole-5-carboxylate |
| CAS | 929899-20-7 |
| Molekylær formel | C12H19BN2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19BN2O4/c1-11(2)12(3,4)19-13(18-11)9-7-8(10(16)17-6)15(5)14-9/h7H,1-6H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(nn1C)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | methyl 2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.1 |
| Formel vægt | 266.1438 |