Få mere at vide
Methyl 1-Methyl-1h-indazole-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-Methyl-1h-indazole-3-carboxylate |
| CAS | 109216-60-6 |
| Molekylær formel | C10H10N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl-d3 1-Methyl-d3-1H-indazole-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11-12)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C2C=CC=CC2=[N](C)[N]1 |
| IUPAC navn | methyl 1-methylindazole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.2 |
| Formel vægt | 190.0742 |