Få mere at vide
Methyl-1-methyl-1H-imidazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681845
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10681845 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10350993 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10681845 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03622EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 17289-19-9
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.142
MDL nummer MFCD02179561
InChI nøgle KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, pubchem9002, acmc-209e5g, methyl1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, ksc534i0d, methyl 1-methylimidazol-4-carboxylate, methyl 1-methyl-1h-imidazole-carboxylate, 4-methoxycarbonyl-1-methyl-1h-imidazole
PubChem CID 2773510
IUPAC navn methyl-1-methylimidazol-4-carboxylat
SMIL CN1C=C(N=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%