Få mere at vide
Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate |
| CAS | 948-03-8 |
| Molekylær formel | C12H10O3 |
| MDL nummer | MFCD00043823 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.21 |
| Procent renhed | 95% |