Få mere at vide
Methyl 1-hydroxy-1-cyclopropan-carboxylat, 90%
Artikelnummer. 10071831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071831 1 g Glasflaske 1g
10671642 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10071831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302110010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33689-29-1 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33689-29-1
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD02093884
InChI nøgle KPJWVJURYXOHOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, methyl 1-hydroxy-1-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid methyl ester, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, 1-hydroxy-cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 2733178
IUPAC navn methyl-1-hydroxycyclopropan-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1(O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Farve Gul
Kogepunkt 70°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 17°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4470 to 1.452
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 116
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske