Få mere at vide
Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylat, 95%
Artikelnummer. 10214954 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10214954 1 g Glasflaske 1g
10224954 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214954 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397590010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 25662-28-6 | C7H10O2 | 126,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25662-28-6
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.16
MDL nummer MFCD00239506
InChI nøgle VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate, methyl cyclopent-1-enecarboxylate, methyl cyclopent-1-ene-1-carboxylate, cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-cyclopentenecarboxylate, 1-cyclopentenecarboxylic acid methyl ester, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl1-cyclopentene-1-carboxylate, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, pubchem2487
PubChem CID 549129
IUPAC navn methylcyclopenten-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.0310g/mL
Kogepunkt 76°C to 78°C (9.0 mmHg)
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H7COOCH3
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.031
Formel vægt 126.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.