Få mere at vide
Methyl 1-(Cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-(Cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate |
| CAS | 1971008-01-1 |
| Molekylær formel | C16H20N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O2/c1-20-16(19)15-13-9-5-6-10-14(13)18(17-15)11-12-7-3-2-4-8-12/h5-6,9-10,12H,2-4,7-8,11H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1nn(CC2CCCCC2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | methyl 1-(cyclohexylmethyl)indazole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.34 |
| Formel vægt | 272.1525 |