Få mere at vide
Methyl 1-cyclohexen-1-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 10773773 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773773 25 g Glasflaske 25g
10476232 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773773 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213710250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140,182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18448-47-0
MDL nummer MFCD00001544
InChI nøgle KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
PubChem CID 87647
IUPAC navn methylcyclohexen-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Farve Farveløs
Tæthed 1.03g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H12O2
Lineær formel C6H9CO2CH3
Brydningsindeks 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Beilstein 09, IV, 112
Molekylvægt (g/mol) 140.182
Formel vægt 140.18
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Væske