Få mere at vide
Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 10476232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10476232 5 g Glasflaske 5g
10773773 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10476232 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213710050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18448-47-0
MDL nummer MFCD00001544
InChI nøgle KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
PubChem CID 87647
IUPAC navn methylcyclohexen-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Farve Farveløs
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 190°C to 192°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H12O2
Lineær formel C6H9CO2CH3
Brydningsindeks 1.4755 to 1.4775
Mængde 5 g
Beilstein 09, IV, 112
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Molekylvægt (g/mol) 140.18
Formel vægt 140.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske