Få mere at vide
Methyl 1-cyclohexen-1-carboxylat, 97%
Beskrivelse
Methyl-1-cyclohexen-1-carboxylat anvendes i den diastereoselektive syntese af cis-1,2-dialkenylcyclopropanoler og methyl-7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]furan-4a-4a.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl-1-cyclohexen-1-carboxylat anvendes i den diastereoselektive syntese af cis-1,2-dialkenylcyclopropanoler og methyl-7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]carboxylat-4.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate |
| Tæthed | 1.03 |
| Kogepunkt | 190 °C til 192 °C |
| Flammepunkt | 73 °C (165 °F) |
| Brydningsindeks | 1.477 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 140.18 |
| Procent renhed | 97% |