Få mere at vide
Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 11457246
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457246 5 g 5g
11467246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25568.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Methyl-1-cyclohexen-1-carboxylat anvendes i den diastereoselektive syntese af cis-1,2-dialkenylcyclopropanoler og methyl-7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]furan-4a-4a.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-1-cyclohexen-1-carboxylat anvendes i den diastereoselektive syntese af cis-1,2-dialkenylcyclopropanoler og methyl-7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]carboxylat-4.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18448-47-0
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.182
MDL nummer MFCD00001544
InChI nøgle KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
PubChem CID 87647
IUPAC navn methylcyclohexen-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Tæthed 1.03
Kogepunkt 190°C to 192°C
Flammepunkt 73°C (165°F)
Brydningsindeks 1.477
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 140.18
Procent renhed 97%