Få mere at vide
Methyl 1-Boc-pyrrolidin-3-carboxylat, 97 %
Artikelnummer. 15476217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476217 5 g 5g
15466217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33407.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 122684-33-7 | C11H19NO4 | 229,276 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122684-33-7
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.276
MDL nummer MFCD04038683
InChI nøgle LIWFYAVKYUQMRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-methyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, methyl 1-n-boc-dl-beta-prolinate, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-methyl ester, methyl 1-boc-3-pyrrolidine carboxylate, pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester, methyl 1-boc-pyrrolidine-3-carboxylate, methyl 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinecarboxylate, s-1-boc-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, pubchem10748
PubChem CID 4572775
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-3-O-methylpyrrolidin-1,3-dicarboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylate
Kogepunkt 105 °C (0,2 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 229.28
Procent renhed 97%