Få mere at vide
Methyl 1-Boc-pyrrolidin-3-carboxylat, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylate |
| Kogepunkt | 105 °C (0,2 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 229.28 |
| Procent renhed | 97% |