Få mere at vide
Methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidine-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10614872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 10614872
Brand: Thermo Scientific Acros 179740050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidine-carboxylate
Navn note 98%
CAS 51535-00-3
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C13H15NO3
MDL nummer MFCD00003196
Mængde 5 g
Synonym methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate, 1-benzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-benzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, methyl1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-phenylmethyl-, methyl ester, methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidine-carboxylate, 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate, pubchem17184, methyl-1-benzyl-5-oxopyrrolidin-3-carboxylat
InChI nøgle WTRWSSDZHQOPJI-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
IUPAC navn methyl 1-benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 233.27
PubChem CID 98909
Formel vægt 233.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder