Få mere at vide
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10814151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10814151 500 mg 500mg
10804151 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10814151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436625000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 72784-42-0
Molekylær formel C5H9NO2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 151.59
InChI nøgle CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1,1-accp ome, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester hcl, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, methyl ester, hydrochloride, ksc498c1l, methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hcl, methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
PubChem CID 12760695
IUPAC navn methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate;hydrochloride
SMIL COC(=O)C1(CC1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Smeltepunkt 176.4°C to 178.7°C
Farve White
Elementær analyse 38.37 to 40.33% C, 8.95 to 9.40%
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Mængde 500 mg
Formel vægt 151.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.