missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 1-Acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate |
| CAS | 676326-36-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H11 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Methyl 1-Acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate, 1H-Indole-6-carboxylic acid, 1-acetyl-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester (9CI, ACI), Methyl 1-acetyl-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI), Methyl 1-acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO4/c1-7(14)13-10-5-9(12(16)17-2)4-3-8(10)6-11(13)15/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc2CC(=O)N(C(=O)C)c2c1 |
| IUPAC navn | methyl 1-acetyl-2-oxo-3H-indole-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.22 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?