Få mere at vide
Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 10250-61-0 |
| Molekylær formel | C7H10N2O2 |
| MDL nummer | MFCD06661312 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(C1=NN(C)C(C)=C1)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.17 |
| Procent renhed | 98% |