Få mere at vide
Methyl 1,4-Dihydro-4-(2’-trifluoromethyl)phenyl-pyridine-3-carboxylate-5-ethyl Carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1,4-Dihydro-4-(2'-trifluoromethyl)phenyl-pyridine-3-carboxylate-5-ethyl Carboxamide |
| CAS | 887407-06-9 |
| Molekylær formel | C19 H21 F3 N2 O3 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21F3N2O3/c1-5-23-17(25)14-10(2)24-11(3)15(18(26)27-4)16(14)12-8-6-7-9-13(12)19(20,21)22/h6-9,16,24H,5H2,1-4H3,(H,23,25) |
| SMIL | CCNC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2C(F)(F)F)C(=O)OC)C |
| IUPAC navn | methyl 5-(ethylcarbamoyl)-2,6-dimethyl-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.38 |
| Formel vægt | 382.1504 |