missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetate (Indomethacin Methyl Ester), Mikromol™
Beskrivelse
Methyl [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetate (Indomethacin Methyl Ester)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indomethacin Methyl Ester |
| CAS | 1601-18-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Indomethacin Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H18 Cl N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid methyl ester, Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, methyl ester (7CI,8CI), Indomethacin methyl ester, L 588983, Methyl 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetate, Methyl N-(p-chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetate, Indometacin Imp. H (EP), Indometacin Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18ClNO4/c1-12-16(11-19(23)26-3)17-10-15(25-2)8-9-18(17)22(12)20(24)13-4-6-14(21)7-5-13/h4-10H,11H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13 |
| IUPAC navn | methyl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?