Få mere at vide
Methyl [[1-[4-[[(4-Fluorobenzyl)amino]carbonyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl]-1-methylethyl]amino](oxo)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl ((1-(4-(((4-Fluorobenzyl)amino)carbonyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)-1-methylethyl)amino)(oxo)acetate |
| CAS | 518048-04-9 |
| Molekylær formel | C19H21FN4O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Methyl [[1-[4-[[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2-pyrimidinyl]-1-methylethyl]amino]oxo-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21FN4O6/c1-19(2,23-15(27)17(29)30-4)18-22-12(13(25)16(28)24(18)3)14(26)21-9-10-5-7-11(20)8-6-10/h5-8,25H,9H2,1-4H3,(H,21,26)(H,23,27) |
| SMIL | COC(=O)C(=O)NC(C)(C)C1=NC(=C(O)C(=O)N1C)C(=O)NCc2ccc(F)cc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-[2-[4-[(4-fluorophenyl)methylcarbamoyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxopyrimidin-2-yl]propan-2-ylamino]-2-oxoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.39 |
| Formel vægt | 420.1445 |