missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 1-[[2-N-(5-Nitrothiazolyl)carboxamido]phenyl]-2,3,4- tri-O-acetyl-Beta-D-glucopyranuronate, TRC

Artikelnummer. 30475973
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475973 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3258205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 1-[[2-N-(5-Nitrothiazolyl)carboxamido]phenyl]-2,3,4-
CAS 221287-92-9
Molekylær formel C23 H23 N3 O13 S
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H23N3O13S/c1-10(27)35-16-17(36-11(2)28)19(37-12(3)29)23(39-18(16)22(31)34-4)38-14-8-6-5-7-13(14)25-20(30)21-24-9-15(40-21)26(32)33/h5-9,16-19,23H,1-4H3,(H,25,30)/t16-,17-,18-,19+,23+/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2NC(=O)c3ncc(s3)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[2-[(5-nitro-1,3-thiazole-2-carbonyl)amino]phenoxy]oxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 581.51
Formel vægt 581.0952
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.