Få mere at vide
Methyl 1,2,4-Triazole-3-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30480391
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30480391 5 g
1 options
Artikelnummer. 30480391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3311555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1,2,4-Triazole-3-carboxylate
CAS 4928-88-5
Molekylær formel C4H5N3O2
Mængde 5 g
Synonym Methyl 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylate, s-Triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Methoxycarbonyl-1,2,4-triazole, Methyl 4H-1,2,4-Triazole-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c1-9-4(8)3-5-2-6-7-3/h2H,1H3,(H,5,6,7)
SMIL COC(=O)c1nc[nH]n1
IUPAC navn methyl 1H-1,2,4-triazol-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 127.1
Formel vægt 127.0382