Få mere at vide
Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 11456456
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456456 100 g 100g
11436456 5 g 5g
11446456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24750.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4928-88-5 | C4H5N3O2 | 127,103 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4928-88-5
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.103
MDL nummer MFCD00135989
InChI nøgle QMPFMODFBNEYJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735089
IUPAC navn methyl-lH-1,2,4-triazol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate
Mængde 100 g
Synonym methyl 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methylester, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, methyl ester, 1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl1,2,4-triazole-3-carboxylate, acmc-20a2ir, 5-carbomethoxy-1,2,4-triazole
Formel vægt 127.1
Procent renhed 98%