Få mere at vide
Methyl 1-(2,4-Difluorophenyl)-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-(2,4-Difluorophenyl)-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| CAS | 1202028-96-3 |
| Molekylær formel | C15 H10 F2 N2 O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10F2N2O2S/c1-21-15(20)13-8-11(14-3-2-6-22-14)18-19(13)12-5-4-9(16)7-10(12)17/h2-8H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(nn1c2ccc(F)cc2F)c3cccs3 |
| IUPAC navn | methyl 2-(2,4-difluorophenyl)-5-thiophen-2-ylpyrazole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.314 |
| Formel vægt | 320.043 |