Få mere at vide
Methyl 1-(2,4-Difluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, TRC
Artikelnummer. 30482419
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30482419 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30482419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33377350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-(2,4-Difluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 1202030-37-2
Molekylær formel C17 H12 F2 N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym 1H-Pyrazole-5-carboxylic acid, 1-(2,4-difluorophenyl)-3-phenyl-, methyl ester (ACI), Methyl 1-(2,4-difluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C17H12F2N2O2/c1-23-17(22)16-10-14(11-5-3-2-4-6-11)20-21(16)15-8-7-12(18)9-13(15)19/h2-10H,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(nn1c2ccc(F)cc2F)c3ccccc3
IUPAC navn methyl 2-(2,4-difluorophenyl)-5-phenyl-pyrazole-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 314.29
Formel vægt 314.0867