missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
methyl 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate |
| CAS | 17502-86-2 |
| Molekylær formel | C12 H14 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-14-12(13)11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | methyl 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vægt | 190.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?