missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

methyl 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30330155
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330155 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB10148550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate
CAS 17502-86-2
Molekylær formel C12 H14 O2
Mængde 50 mg
Synonym Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-14-12(13)11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3
SMIL COC(=O)C1CCCc2ccccc12
IUPAC navn methyl 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 190.24
Formel vægt 190.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.