Få mere at vide
Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate |
| CAS | 17502-86-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-14-12(13)11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | methyl 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate |
| Vis mere |