Få mere at vide
Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 17901926
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17901926 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17901926 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0088.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate
CAS 17502-86-2
Analyt- eller komponentnavne Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-14-12(13)11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3
SMIL COC(=O)C1CCCc2ccccc12
IUPAC navn methyl 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 190.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 190.0994 g/mol