Få mere at vide
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457925
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457925 1 g 1g
15467925 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31888.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 7355-18-2 | Molekylformel: C15H20O11 | Molekylvægt: 376,314 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7355-18-2
Molekylær formel C15H20O11
Molekylvægt (g/mol) 376.314
MDL nummer MFCD00069834
InChI nøgle DPOQCELSZBSZGX-XOBFJNJYSA-N
Synonym 2s,3r,4s,5s,6s-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, methyl o-tetraacetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxane-2-carboxylate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranuronate, beta-d-glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronide methyl ester
PubChem CID 95087
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-carboxylat
SMIL CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)OC)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Smeltepunkt 177 °C til 181 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
Optisk rotation +8,5° (c=1 i chloroform)
Formel vægt 376.32
Procent renhed 98%