missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyclothiazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyclothiazide |
| CAS | 135-07-9 |
| Molekylær formel | C9 H11 Cl2 N3 O4 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methyclothiazide, Methyclothiazid, 6-chloro-3-(chloromethyl)-3,4-dihydro-2-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-chloromethyl-3,4-dihydro-2-methyl-7-sulfamoyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Aquatensen, Ciba 7272-Su, Duretic, Enduron, Enduronum, Eutron, Methyclothiazid, Methyclothiazide, Methycyclothiazide, Methylcyclothiazide, NSC 110431, Naturon |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Cl2N3O4S2/c1-14-9(4-10)13-6-2-5(11)7(19(12,15)16)3-8(6)20(14,17)18/h2-3,9,13H,4H2,1H3,(H2,12,15,16) |
| SMIL | CN1C(CCl)Nc2cc(Cl)c(cc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 6-chloro-3-(chloromethyl)-2-methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.24 |
| Formel vægt | 358.9568 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?