missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyclothiazide, TRC

Artikelnummer. 30478932
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478932 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM260155250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyclothiazide
CAS 135-07-9
Molekylær formel C9 H11 Cl2 N3 O4 S2
Mængde 250 mg
Synonym Methyclothiazide, Methyclothiazid, 6-chloro-3-(chloromethyl)-3,4-dihydro-2-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-chloromethyl-3,4-dihydro-2-methyl-7-sulfamoyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Aquatensen, Ciba 7272-Su, Duretic, Enduron, Enduronum, Eutron, Methyclothiazid, Methyclothiazide, Methycyclothiazide, Methylcyclothiazide, NSC 110431, Naturon
InChI formel InChI=1S/C9H11Cl2N3O4S2/c1-14-9(4-10)13-6-2-5(11)7(19(12,15)16)3-8(6)20(14,17)18/h2-3,9,13H,4H2,1H3,(H2,12,15,16)
SMIL CN1C(CCl)Nc2cc(Cl)c(cc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 6-chloro-3-(chloromethyl)-2-methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 360.24
Formel vægt 358.9568
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.