missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methsuximide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methsuximide |
| CAS | 77-41-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H13 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,5-Pyrrolidinedione','1,3-dimethyl-3-phenyl-, Succinimide','N,2-dimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-Mesuximide, 1,3-Dimethyl-3-phenylsuccinimide, Celontin, Mesuximide, Mesuximidum, Methsuximid, Methsuximide, N,2-Dimethyl-2-phenylsuccinimide, PM 396, Petinutin, Racemic methsuximide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-12(9-6-4-3-5-7-9)8-10(14)13(2)11(12)15/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CN1C(=O)CC(C)(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1,3-dimethyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.24 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?