Få mere at vide
Methsuximide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051590
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051590 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051590 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3137.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methsuximide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methsuximide
CAS 77-41-8
Analyt- eller komponentnavne Methsuximide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,5-Pyrrolidinedione, 1,3-dimethyl-3-phenyl-, Succinimide, N,2-dimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethyl-3-phenylsuccinimide, Celontin, Mesuximide, Mesuximidum, Methsuximid, Methsuximide, N,2-Dimethyl-2-phenylsuccinimide, PM 396, Petinutin, Racemic methsuximide, (+/-)-Mesuximide
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c1-12(9-6-4-3-5-7-9)8-10(14)13(2)11(12)15/h3-7H,8H2,1-2H3
SMIL CN1C(=O)CC(C)(C1=O)c2ccccc2
IUPAC navn 1,3-dimethyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 203.0946 g/mol