Få mere at vide
Methsuximide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methsuximide |
| CAS | 77-41-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methsuximide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,5-Pyrrolidinedione, 1,3-dimethyl-3-phenyl-, Succinimide, N,2-dimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethyl-3-phenylsuccinimide, Celontin, Mesuximide, Mesuximidum, Methsuximid, Methsuximide, N,2-Dimethyl-2-phenylsuccinimide, PM 396, Petinutin, Racemic methsuximide, (+/-)-Mesuximide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-12(9-6-4-3-5-7-9)8-10(14)13(2)11(12)15/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN1C(=O)CC(C)(C1=O)c2ccccc2 |
| Vis mere |