Få mere at vide
Methsuximide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methsuximide-d5 |
| CAS | 1189980-63-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H8D5NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-12(9-6-4-3-5-7-9)8-10(14)13(2)11(12)15/h3-7H,8H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(C)CC(=O)N(C)C2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.27 |
| Procent renhed | >95 |