Få mere at vide
Methoxytrimethylsilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxytrimethylsilane |
| CAS | 1825-61-2 |
| Molekylær formel | C4 H12 O Si |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12OSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3 |
| SMIL | CO[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | methoxy(trimethyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.223 |
| Formel vægt | 104.066 |