Få mere at vide
Methoxytrimethylsilane, 97+%
Artikelnummer. p-7052064
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11308988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042464.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1825-61-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
Methoxytrimethylsilan spiller en vigtig rolle i syntesen af organiske forbindelser og bruges som vand ulækkert. Det bruges til fremstilling af alfa-lithioalkoxysilaner ved behandling med tert-butyllithium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1825-61-2
Molekylær formel C4H12OSi
Molekylvægt (g/mol) 104.22
MDL nummer MFCD00008344,MFCD03458977
InChI nøgle POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
PubChem CID 15771
IUPAC navn methoxy(trimethyl)silan
SMIL CO[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 57°C to 58°C
Kemisk navn eller materiale Methoxytrimethylsilane
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Flammepunkt −11°C (−12°F)
Opløselighedsinformation Miscible with cyclopentane.
Formel vægt 104.22
Procent renhed ≥97%
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.3678
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.756 g/mL