Få mere at vide
Methoxytrimethylsilane, 97+%
Artikelnummer. 11398978
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398978 250 g 250g
11308988 10 g 10g
11388978 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11398978 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 042464.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1825-61-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
Methoxytrimethylsilan spiller en vigtig rolle i syntesen af organiske forbindelser og bruges som vand ulækkert. Det bruges til fremstilling af alfa-lithioalkoxysilaner ved behandling med tert-butyllithium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1825-61-2
Molekylær formel C4H12OSi
Molekylvægt (g/mol) 104.22
MDL nummer MFCD00008344,MFCD03458977
InChI nøgle POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
PubChem CID 15771
IUPAC navn methoxy(trimethyl)silan
SMIL CO[Si](C)(C)C
Specifications
Kogepunkt 57°C to 58°C
Kemisk navn eller materiale Methoxytrimethylsilane
Fysisk form Væske
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Flammepunkt −11°C (−12°F)
Opløselighedsinformation Miscible with cyclopentane.
Formel vægt 104.22
Procent renhed ≥97%
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.3678
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.756 g/mL