Få mere at vide
Methoxytributyltin, TRC
Artikelnummer. 30469494
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30469494 10 g
1 options
Artikelnummer. 30469494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM51298010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxytributyltin
CAS 1067-52-3
Molekylær formel C13H30OSn
Mængde 10 g
Synonym TributylmethoxytinTributylmethoxy StannaneNSC 202857Tributyltin Methoxide
InChI formel InChI=1S/3C4H9.CH3O.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H3;/q;;;-1;+1
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
IUPAC navn tributyl(methoxy)stannane
Molekylvægt (g/mol) 321.09
Formel vægt 322.1319