Få mere at vide
Methoxypolyethylenglycolamin, MW 10.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452687
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452687 250 mg 250mg
15432687 1 g 1g
15442687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046433.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80506-64-5 | H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3 | 559.69 g/mol
Det bruges som et reagens til pegylering af biomolekyler, forbedring af opløselighed og andre farmakologiske parametre til fremstilling af forskellige konjugater indeholdende polyethylenglycol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80506-64-5
Molekylær formel H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Molekylvægt (g/mol) 559.69
MDL nummer MFCD00131599
InChI nøgle QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amine, mpeg12-nh2, mpeg12-amine, m-dpeg12-amine, m-peg12-amine, ambotzpeg1655, m-dpeg r 12-amine, aminopolyethylene glycol 5'000 monomethyl ether, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaheptatriacontane-1-amine
IUPAC navn 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-amin
SMIL COCCOCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxypolyethylene glycol amine
Farve Hvid
Navn note M.W. 13,000
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation Soluble in water.