Få mere at vide
Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 1,000
Beskrivelse
Methoxypolyethylenglycolamin anvendes til reduktion af immunogenicitet og til at øge serumhalveringstiden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxypolyethylene glycol amine |
| Farve | Hvid |
| Navn note | M.W. 1,000 |
| Fysisk form | Granulært fast stof |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,methanol,ethanol,chlorinated solvents and terahydrofuran. Insoluble in ether. |
| Mængde | 1 g |