missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methoxypivalonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxypivalonitrile |
| CAS | 99705-29-0 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2,4-7)5-8-3/h5H2,1-3H3 |
| SMIL | COCC(C)(C)C#N |
| IUPAC navn | 3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.16 |
| Formel vægt | 113.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?