Få mere at vide
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid, for gravimetric determination of Na, ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15616130 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
:
1 g
Artikelnummer.
15616130 1 g
1 options
Artikelnummer. 15616130 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 652101G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Farve White
Kogepunkt 165°C (24 hPa)
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 166.17 g/mol
Procent renhed ≥99% (T)
Grad General Gravimetric Reagents
Fysisk form Crystalline